Kluczowe dokumenty
13133-U
Metal Packed GC Column (General Configuration)
phase none, matrix 60/80 Molecular Sieve 5A support, L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Polecane produkty
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Agilent
Parametry
0-400 °C temperature (isothermal or programmed)
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matryca
60/80 Molecular Sieve 5A support
grupa aktywna macierzy
none phase
typ kolumny
packed GC
kompatybilność
for use with General Configuration
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)