12380
Metal Packed GC Column (General Configuration)
phase none, matrix 40/60 Carboxen-1000 support, L × O.D. × I.D. 5.0 ft (1.5 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Polecane produkty
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
Parametry
0-225 °C temperature (isothermal or programmed)
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
5.0 ft (1.5 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matryca
40/60 Carboxen-1000 support
grupa aktywna macierzy
none phase
typ kolumny
packed GC
kompatybilność
for use with General Configuration
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)