Kluczowe dokumenty
13823
Supelco
Metal Packed GC Column (General Configuration)
phase none, matrix 60/80 Molecular Sieve 5A support, L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115710
Materiały
stainless steel column
Parametry
0-400 °C temperature (isothermal or programmed)
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matryca
60/80 Molecular Sieve 5A support
grupa aktywna macierzy
none phase
typ kolumny
packed GC
kompatybilność
for use with General Configuration
Opis ogólny
Kolumny z wypełnieniem wykonane ze stali nierdzewnej są zazwyczaj stosowane przy wyższych prędkościach przepływu gazu nośnego, ponieważ mogą one wytrzymać podwyższone ciśnienie. Kolumny ze stali nierdzewnej są zwykle przemywane rozcieńczonym kwasem solnym, a następnie wodą z dodatkiem metanolu, acetonu, dichlorku metylenu i n-heksanu w celu usunięcia wszelkich produktów korozji i śladów środków smarnych.
An economical metal column should be used for less demanding applications where the inertness of glass is not required. This column is of a general configuration, and can be carefully bent to fit most instruments.
Zastosowanie
Sito molekularne 5A w kolumnie chromatograficznej ze stali nierdzewnej może być stosowane do pomiaru atmosferycznego podtlenku azotu.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Introduction to Analytical Gas Chromatography.
Scott PW.
Science, 102-108 (1997)
Measurement of atmospheric nitrous oxide using a molecular sieve 5A trap and gas chromatography.
Miles LD.
Analytical Chemistry, 43 (8), 1113-1115 (1971)