Kluczowe dokumenty
13801
Metal Packed GC Column (General Configuration)
phase none, matrix 80/100 HayeSep Q support, L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Polecane produkty
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
Parametry
0-275 °C temperature (isothermal or programmed)
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matryca
80/100 HayeSep Q support
grupa aktywna macierzy
none phase
typ kolumny
packed GC
kompatybilność
for use with General Configuration
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)