Kluczowe dokumenty
10301-U
HayeSep® Porous Polymer Adsorbent
matrix HayeSep Q, 80-100 mesh, bottle of 75 cc
Synonim(y):
carbon adsorbent kit, CMS/SGPC
About This Item
Polecane produkty
Formularz
solid
Poziom jakości
opakowanie
bottle of 75 cc
producent / nazwa handlowa
Hayes Separation Inc
Parametry
275 °C temp. limit
powierzchnia
~582 m2/g
Matryca
HayeSep Q
wielkość cząstki
80-100 mesh
gęstość
~0.35 g/mL (free fall density)
Opis ogólny
For more information about any of our adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/adsorbents
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)