Merck
13067-U
Supelco
Metal Packed GC Column (General Configuration)
phase none, matrix 80/100 HayeSep N support, L × O.D. × I.D. 8.0 ft (2.4 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115710
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.54
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Agilent
Parametry
0-165 °C temperature (isothermal or programmed)
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
8.0 ft (2.4 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matryca
80/100 HayeSep N support
grupa aktywna macierzy
none phase
typ kolumny
packed GC
kompatybilność
for use with Agilent Configuration A
Opis ogólny
W kolumnie z wypełnieniem gaz nośny przenika przez porowate złoże, a separacja jest osiągana poprzez odsunięcie od siebie substancji rozpuszczonych. Kolumny z wypełnieniem wykonane są z dwóch głównych materiałów: stali nierdzewnej i szkła Pyrex. Kolumny z wypełnieniem metalowym są bardziej odpowiednie do długich i wysokich natężeń przepływu gazu nośnego, aby tolerować podwyższone ciśnienia. HayeSep N jest kopolimerem poli(diwinylobenzeno-etylenodimetakrylanu), ma dużą powierzchnię i jest nanoporowatym materiałem polimerowym. HayeSep N jest popularny do elucjiCO2.
An economical metal column should be used for less demanding applications where the inertness of glass is not required. This column is of a general configuration, and can be carefully bent to fit most instruments.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rolando M.A. Roque-Malherbe
The Physical Chemistry of Materials: Energy and Environmental Applications, 330-330 (2009)
Towards the simultaneous detection of the low nmol/mol range of CO, CH4 and CO2 in nitrogen using GC-FID.
van Rensburg, Mellisa Janse, et al.
Accreditation and Quality Assurance, 14, 665-670 (2009)
Raymond P. W. Scott
Introduction to Analytical Gas Chromatography (1997)