Merck
13087-U
Supelco
Glass Packed GC Column (fits Agilent, Configuration "A")
phase 3% OV-101, matrix 100/120 Chromosorb W HP support, L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/4 in. × 2.0 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115710
NACRES:
SB.54
Materiały
glass column
Poziom jakości
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
6.0 ft (1.8 m) × 1/4 in. × 2.0 mm
Matryca
100/120 Chromosorb W HP support
grupa aktywna macierzy
3% OV-101 phase
typ kolumny
packed GC
kompatybilność
for use with Agilent Configuration A
Opis ogólny
W kolumnie z wypełnieniem gaz nośny przenika przez porowate złoże, a separacja jest osiągana poprzez odsunięcie od siebie substancji rozpuszczonych. Kolumny z wypełnieniem składają się z dwóch głównych materiałów: stali nierdzewnej i szkła Pyrex. Kolumny ze szkła Pyrex są formowane w pożądany sposób poprzez zwijanie w temperaturze około 700°C. Kolumny szklane są w niektórych przypadkach poddawane działaniu odczynnika silanizującego w celu wyeliminowania powierzchniowych grup hydroksylowych, które stają się aktywne katalitycznie i wytwarzają asymetryczne piki. Chromosorb W jest kruchym białym ciałem stałym przygotowanym przez ogrzewanie ziemi okrzemkowej z topnikiem. Powstała w ten sposób drobna struktura jest następnie cementowana na szkle, co skutkuje dużymi i nieregularnymi porami. HP to klasyfikacja nośnika jako wysokowydajnego.
Use a glass column for applications where high inertness is required, such as for the analysis of active analytes. All glass columns undergo a proprietary high temperature silanization to ensure inertness. This column fits Agilent 5880, 5890, 6890. 7820, and 7890 (configuration A, on-column injection, all detectors except TCD).
Zastosowanie
Do rozdzielenia pochodnych Me3Sikwasów fenolowych zastosowano kolumnę GC z wypełnieniem szklanym Chromosorb W HP.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Robert L. Grob and Eugene F. Barry
Modern Practice of Gas Chromatography, 76-76 (2004)
Free, esterified, and insoluble-bound phenolic acids. 1. Extraction and purification procedure.
Krygier
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 30, 330-334 (1982)
Ian A. Fowlis
Gas Chromatography, 27-27 (2008)
Raymond P. W. Scott
Introduction to Analytical Gas Chromatography (1997)