Wstecz
Metal Packed GC Column (fits PerkinElmer
®
)
Products
Kategoria produktu
columns (1)
Marka
Supelco (1)
Producent
Typ kolumny
Średnica wewnętrzna (mm)
Długość (m)
Kompatybilność
Poziom jakości
Materiał kolumny
Metoda
Filtruj produkty
Showing 1-1 of 1
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
13734-U
Metal Packed GC Column (fits PerkinElmer
®
),
phase 3% SP-1500, matrix 80/120 Carbopack B support, L × O.D. × I.D. 10.0 ft (3.0 m) × 1/8 in. × 2.1 mm