Kluczowe dokumenty
Z657867
Hettich® centrifuge adapters
for 4.5-5 mL blood/urine tubes (11x92 mm) and 7ml round bottom tubes (12x100 mm)
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.22
opis
for UNIVERSAL 320/320R and ROTINA 38/38R
Właściwości
Holds 7 mL tubes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hettich 5230
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 1427 (bucket)
Informacje prawne
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)