Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
WH0023636M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NUP62 antibody produced in mouse
clone 2D3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-DKFZp547L134, Anti-FLJ20822, Anti-MGC841, Anti-nucleoporin 62kDa, Anti-p62
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2D3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
metody
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NUP62(23636)
Opis ogólny
Kompleks porów jądrowych jest masywną strukturą, która rozciąga się w poprzek otoczki jądrowej, tworząc bramę, która reguluje przepływ makrocząsteczek między jądrem a cytoplazmą. Nukleoporyny są głównymi składnikami kompleksu porów jądrowych w komórkach eukariotycznych. Białko kodowane przez ten gen należy do nukleoporyn zawierających powtórzenia FG i jest zlokalizowane w centralnym korku porów jądrowych. Białko to wiąże się z kompleksem importyny alfa/beta, który bierze udział w imporcie białek zawierających sygnały lokalizacji jądrowej. Wiele wariantów transkrypcyjnych tego genu koduje pojedynczą izoformę białka. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
NUP62 (NP_714941, 423 a.a. ~ 522 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
LQHADEEREKTYKLAENIDAQLKRMAQDLKDIIEHLNTSGAPADTSDPLQQICKILNAHMDSLQWIDQNSALLQRKVEEVTKVCEGRRKEQERSFRITFD
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Valeria Prystopiuk et al.
Journal of cell science, 131(12) (2018-06-01)
The vascular endothelium is exposed to three types of mechanical forces: blood flow-mediated shear stress, vessel diameter-dependent wall tension and hydrostatic pressure. Despite considerable variations of blood pressure during normal and pathological physiology, little is known about the acute molecular
Meihui Xia et al.
International journal of oncology, 45(6), 2341-2348 (2014-10-02)
The mechanisms underlying cisplatin resistance in tumors are not fully understood. Previous studies have reported that cellular resistance to oxidative stress is accompanied by resistance to cisplatin. However, the relationship between the resistance to oxidative stress and cisplatin drug resistance
A Trocoli et al.
Cell death and differentiation, 21(12), 1852-1861 (2014-07-19)
The p62/SQSTM1 adapter protein has an important role in the regulation of several key signaling pathways and helps transport ubiquitinated proteins to the autophagosomes and proteasome for degradation. Here, we investigate the regulation and roles of p62/SQSTM1 during acute myeloid
Li Wang et al.
Biochemical and biophysical research communications, 448(4), 448-453 (2014-05-07)
Interleukin-10 is an important cytokine that regulates immune response. Previous studies have shown that human cytomegalovirus can trigger cell autophagy during the early stages of infection. To our knowledge, whether IL-10 inhibits HCMV-induced autophagy and virus replication has not been
Sandro Alves et al.
Acta neuropathologica, 128(5), 705-722 (2014-05-27)
There is still no treatment for polyglutamine disorders, but clearance of mutant proteins might represent a potential therapeutic strategy. Autophagy, the major pathway for organelle and protein turnover, has been implicated in these diseases. To determine whether the autophagy/lysosome system
Global Trade Item Number
SKUGTIN
WH0023636M2-100UG4061832744001