Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB2101228
Sigma-Aldrich
Anti-KCNN2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-HSK2, Anti-KCNN2, Anti-KCa2.2, Anti-SK2, Anti-SKCA2
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
26 kDa
reaktywność gatunkowa
guinea pig, mouse, rabbit, dog, horse, human, rat, bovine
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... KCNN2(3781)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego KCNN2
Działania biochem./fizjol.
KCNN2 jest integralnym białkiem błonowym, które tworzy niezależny od napięcia kanał aktywowany wapniem z trzema innymi podjednostkami wiążącymi kalmodulinę. Białko to należy do rodziny genów kanałów potasowych KCNN. Dla KCNN2 znaleziono dwa warianty transkryptu kodujące różne izoformy. Po potencjale czynnościowym w neuronach kręgowców następuje następcza hiperpolaryzacja (AHP), która może utrzymywać się przez kilka sekund i może mieć głębokie konsekwencje dla wzorca wypalania neuronu. Każdy składnik AHP jest kinetycznie odrębny i jest mediowany przez różne kanały potasowe aktywowane wapniem. KCNN2 jest aktywowany przed hiperpolaryzacją błony i uważa się, że reguluje pobudliwość neuronów, przyczyniając się do powolnego składnika synaptycznego AHP. Po potencjałach czynnościowych w neuronach kręgowców następuje hiperpolaryzacja następcza (AHP), która może utrzymywać się przez kilka sekund i może mieć poważne konsekwencje dla wzorca wypalania neuronu. Każdy składnik AHP jest kinetycznie odrębny i jest mediowany przez różne kanały potasowe aktywowane wapniem. Białko kodowane przez ten gen jest aktywowane przed hiperpolaryzacją błony i uważa się, że reguluje pobudliwość neuronów, przyczyniając się do powolnego składnika synaptycznego AHP. Kodowane białko jest integralnym białkiem błonowym, które tworzy niezależny od napięcia kanał aktywowany wapniem z trzema innymi podjednostkami wiążącymi kalmodulinę. Gen ten jest członkiem rodziny genów kanałów potasowych KCNN. Dla tego genu znaleziono dwa warianty transkryptu kodujące różne izoformy.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: KNAAANVLRETWLIYKNTKLVKKIDHAKVRKHQRKFLQAIHQLRSVKMEQ
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yong-Chao Lu et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 99(10), 3800-3810 (2014-07-01)
Small-conductance, Ca(2+)-activated K(+) channel 3 (SK3) has been shown to be expressed in porcine endometrium. However, the roles of SK3 in human endometrium during the menstrual cycle and early pregnancy are unknown. The objective of the study was to investigate