Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA015600
Sigma-Aldrich
Anti-GAP43 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Axonal membrane protein GAP-43, Anti-Growth-associated protein 43, Anti-Neural phosphoprotein B-50, Anti-Neuromodulin, Anti-PP46
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
SFRGHITRKKLKGEKKDDVQAAEAEANKKDEAPVADGVEKKGEGTTTAEAAPATGSKPDEPGKAGETPSEEKKGEGDAATEQAAPQAPASSEEKAGSAETESATKA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GAP43(2596)
Immunogen
Neuromodulin recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Growth Associated Protein 43 (znane również jako GAP43) jest związaną z błoną fosfoproteiną kodowaną przez gen GAP43 u ludzi. Ulega ekspresji w stożkach wzrostu neuronów i prekursorach komórek Schwanna podczas rozwoju neuronów, regeneracji aksonów, a także w złośliwych guzach osłonek nerwów obwodowych. Działa jako wysoce czuły i użyteczny marker diagnostyczny dla guzów osłonek nerwów obwodowych. Jest również niezbędna do reorganizacji połączeń synaptycznych i regeneracji włókien nerwowych.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72530
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sarka Bursova et al.
Journal of the neurological sciences, 315(1-2), 60-63 (2012-01-03)
The growth-associated protein 43 (GAP-43) is known as a marker of regenerating nerve fibers and their continuous remodeling in the adult human skin. The purpose of this pilot study was to investigate a possible role for GAP-43 in the detection
Yu-Chih Shen et al.
Schizophrenia research, 134(2-3), 239-245 (2011-12-06)
In earlier reports, growth-associated protein 43 (GAP-43) has been shown to be critical for initial establishment or reorganization of synaptic connections, a process thought to be disrupted in schizophrenia. Additionally, abnormal GAP-43 expression in different brain regions has been linked
Wei-Shen Chen et al.
Modern pathology : an official journal of the United States and Canadian Academy of Pathology, Inc, 27(2), 184-193 (2013-07-28)
The malignant peripheral nerve sheath tumor is a relatively uncommon type of soft tissue sarcoma arising from a peripheral nerve or extraneural soft tissues and showing nerve sheath differentiation. The diagnosis of malignant peripheral nerve sheath tumor is one of
Anna Häggmark et al.
Proteomics, 13(15), 2256-2267 (2013-05-23)
Antibody suspension bead arrays have proven to enable multiplexed and high-throughput protein profiling in unfractionated plasma and serum samples through a direct labeling approach. We here describe the development and application of an assay for protein profiling of cerebrospinal fluid
Jing Zhao et al.
Basic research in cardiology, 109(5), 427-427 (2014-07-13)
Obstructive sleep apnea (OSA) is closely related to atrial fibrillation (AF). However, the roles and mechanisms of chronic OSA in atrial remodeling are still unclear. Canine model of chronic OSA was simulated by stopping the ventilator and closing the airway