MABN1832
Anti-SK2 (KCa2.2) Antibody, clone K78/29
clone K78/29, from mouse
Synonim(y):
Small conductance calcium-activated potassium channel protein 2, SK2, SKCa 2, SKCa2, KCa2.2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
K78/29, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KCNN2(3781)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Western Blotting Analysis: A representative lot detected the transiently expressed rat SK2 (KCa2.2), but not SK1 (KCa2.1), SK3 (KCa2.3), SK4 (KCa3.1, KCa4), or Kv2.1 constructs in transfected COS-7 cells (Courtesy of Professor. James S. Trimmer, UC Davis, CA, USA).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected SK2 (KCa2.2) immunoreactivity in adult rat brain hippocampus sections (Courtesy of Professor. James S. Trimmer, UC Davis, CA, USA).
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Jakość
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected SK2 (KCa2.2) in 10 µg rat brain tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1