MAB8184
Anti-EBV VCA gp125 Antibody, clone L2
clone L2, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
VCA-gp125
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
L2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
Warunki transportu
wet ice
Specyficzność
Zastosowanie
ELISA
Immunoblotting (weak)
Optimal dilutions must be determined by the end user.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2