MAB8188
Anti-EBV EA-R-p17 Antibody, clone 5B11
clone 5B11, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
Early Antigen Protein R, Nuclear Antigen, BHRF1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5B11, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2a
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
Specyficzność
Zastosowanie
Immunoprecipitation
Immunofluorescence
Optimal dilutions must be determined by the end user.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2