MAB925
Anti-Rubella Antibody, E1, clone EI-20
clone EI-20, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
German Measles
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
EI-20, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunofluorescence: suitable
izotyp
IgG2a
Warunki transportu
wet ice
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Western blot
Neutralizes infectivity.
Final working dilutions must be determined by end user.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2