Kluczowe dokumenty
MAB8920
Sigma-Aldrich
Przeciwciało Anti-Measles Blend, hemaglutynina i białko macierzy, klony CV1, CV4, CV8, CV9
ascites fluid, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
Rubeola
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
CV1, monoclonal
CV4, monoclonal
CV8, monoclonal
CV9, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunofluorescence: suitable
izotyp
IgG
Warunki transportu
wet ice
Specyficzność
Rozpoznaje hemaglutyninę odry i białko macierzy metodą immunofluorescencji pośredniej.
Immunogen
Epitop: hemaglutynina i białko macierzy
Zastosowanie
Potwierdzenie hodowli.
Immunofluorescencja pośrednia w stężeniu 1:100-1000.
Końcowe rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Przeciwciało anty-Measles Blend, hemaglutynina i białko macierzy, klony CV1, CV4, CV8, CV9 wykrywa poziom Measles Blend i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w IF.
Research Category
Infectious Diseases
Research Sub Category
Infectious Diseases - Viral
Postać fizyczna
Płyn puchlinowy, bez konserwantów.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20°C w podwielokrotnościach przez okres do 12 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
G J Nuovo et al.
PCR methods and applications, 2(2), 117-123 (1992-11-01)
We describe a technique, called reverse transcriptase (RT) in situ PCR, whereby RNA may be nonisotopically detected in fixed cells when amplified by PCR after cDNA synthesis by RT. RT in situ PCR using primers specific for the measles virus