Kluczowe dokumenty
SAB1405159
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NUP133, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 4F6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4F6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~35.68 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NUP133(55746)
Opis ogólny
Otoczka jądrowa tworzy odrębne przedziały jądrowe i cytoplazmatyczne w komórkach eukariotycznych. Składa się ona z dwóch koncentrycznych błon perforowanych przez pory jądrowe, duże kompleksy białkowe, które tworzą wodne kanały regulujące przepływ makrocząsteczek między jądrem a cytoplazmą. Kompleksy te składają się z co najmniej 100 różnych podjednostek polipeptydowych, z których wiele należy do rodziny nukleoporyn. Białko nukleoporyny kodowane przez ten gen wykazuje ewolucyjnie zachowane interakcje z innymi nukleoporynami. Białko to, które lokalizuje się po obu stronach kompleksu porów jądrowych w interfazie, pozostaje związane z kompleksem podczas mitozy i jest ukierunkowane na wczesnych etapach na reformującą się otoczkę jądrową. Białko to lokalizuje się również na kinetochorach komórek mitotycznych. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
NUP133 (NP_060700, 1069 a.a. ~ 1155 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
LKLEILCKALQRDNWSSSDGKDDPIEVSKDSIFVKILQKLLKDGIQLSEYLPEVKDLLQADQLGSLKSNPYFEFVLKANYEYYVQGQ.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)