Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
SAB5701338
Sigma-Aldrich
Anty-SQSTM1/p62
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
0.5 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SQSTM1(8878)
Opis ogólny
Gen ten koduje wielofunkcyjne białko, które wiąże ubikwitynę i reguluje aktywację szlaku sygnałowego czynnika jądrowego kappa-B (NF-kB). Białko funkcjonuje jako białko rusztowania/adaptora w połączeniu z czynnikiem 6 związanym z receptorem TNF, pośrednicząc w aktywacji NF-kB w odpowiedzi na sygnały poprzedzające. Dla tego genu zidentyfikowano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące te same lub różne izoformy. Mutacje w tym genie powodują sporadyczną i rodzinną chorobę Pageta kości.
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego SQSTM1/p62.
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)