Kluczowe dokumenty
SAB1410438
Sigma-Aldrich
Anti-NUP62 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DKFZp547L134, FLJ20822, FLJ43869, IBSN, MGC841, SNDI, p62
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
WB
klon:
polyclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
1
metody:
western blot: 1 μg/mL
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 53.3 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NUP62(23636)
Opis ogólny
The nuclear pore complex is a massive structure that extends across the nuclear envelope, forming a gateway that regulates the flow of macromolecules between the nucleus and the cytoplasm. Nucleoporins are the main components of the nuclear pore complex in eukaryotic cells. The protein encoded by this gene is a member of the FG-repeat containing nucleoporins and is localized to the nuclear pore central plug. This protein associates with the importin alpha/beta complex which is involved in the import of proteins containing nuclear localization signals. Multiple transcript variants of this gene encode a single protein isoform. (provided by RefSeq)
Immunogen
NUP62 (NP_036478.2, 1 a.a. ~ 522 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSGFNFGGTGAPTGGFTFGTAKTATTTPATGFSFSTSGTGGFNFGAPFQPATSTPSTGLFSLATQTPATQTTGFTFGTATLASGGTGFSLGIGASKLNLSNTAATPAMANPSGFGLGSSNLTNAISSTVTSSQGTAPTGFVFGPSTTSVAPATTSGGFSFTGGSTAQPSGFNIGSAGNSAQPTAPATLPFTPATPAATTAGATQPAAPTPTATITSTGPSLFASIATAPTSSATTGLSLCTPVTTAGAPTAGTQGFSLKAPGAASGTSTTTSTAATATATTTSSSSTTGFALNLKPLAPAGIPSNTAAAVTAPPGPGAAAGAAASSAMTYAQLESLINKWSLELEDQERHFLQQATQVNAWDRTLIENGEKITSLHREVEKVKLDQKRLDQELDFILSQQKELEDLLSPLEELVKEQSGTIYLQHADEEREKTYKLAENIDAQLKRMAQDLKDIIEHLNTSGAPADTSDPLQQICKILNAHMDSLQWIDQNSALLQRKVEEVTKVCEGRRKEQERSFRITFD
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Michal Schwartz et al.
Nucleus (Austin, Tex.), 6(1), 40-54 (2015-01-21)
Nuclear pore complexes (NPCs) form the gateway to the nucleus, mediating virtually all nucleocytoplasmic trafficking. Assembly of a nuclear pore complex requires the organization of many soluble sub-complexes into a final massive structure embedded in the nuclear envelope. By use
D Patschan et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 307(6), F686-F694 (2014-08-01)
Diabetic nephropathy is the most frequent single cause of end-stage renal disease in our society. Microvascular damage is a key event in diabetes-associated organ malfunction. Early endothelial outgrowth cells (eEOCs) act protective in murine acute kidney injury. The aim of
Jumpei Kashima et al.
Hepatology research : the official journal of the Japan Society of Hepatology, 44(7), 779-787 (2013-06-19)
Autophagy has been implicated in lipid droplet (LD) turnover. Adipose differentiation-related protein (ADRP) and microtubule-associated protein 1 light chain 3 (LC3) monitor LD and autophagosomes, respectively. We examined whether immunohistochemical staining of ADRP and LC3 can monitor LD and autophagy
Meihui Xia et al.
International journal of oncology, 45(6), 2341-2348 (2014-10-02)
The mechanisms underlying cisplatin resistance in tumors are not fully understood. Previous studies have reported that cellular resistance to oxidative stress is accompanied by resistance to cisplatin. However, the relationship between the resistance to oxidative stress and cisplatin drug resistance
A Trocoli et al.
Cell death and differentiation, 21(12), 1852-1861 (2014-07-19)
The p62/SQSTM1 adapter protein has an important role in the regulation of several key signaling pathways and helps transport ubiquitinated proteins to the autophagosomes and proteasome for degradation. Here, we investigate the regulation and roles of p62/SQSTM1 during acute myeloid