Kluczowe dokumenty
WH0000526M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ATP6V1B2 antibody produced in mouse
clone M1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ATP6B1B2, Anti-ATP6B2, Anti-ATPase, H+ transporting, lysosomal 56/58kDa, V1 subunit B, isoform 2, Anti-HO57, Anti-VATB, Anti-VPP3, Anti-Vma2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
M1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ATP6V1B2(526)
Opis ogólny
Gen ten koduje składnik ATPazy wakuolarnej (V-ATPazy), wielopodjednostkowego enzymu, który pośredniczy w zakwaszaniu eukariotycznych organelli wewnątrzkomórkowych. Zależne od V-ATPazy zakwaszenie organelli jest niezbędne dla takich procesów wewnątrzkomórkowych, jak sortowanie białek, aktywacja zymogenów, endocytoza za pośrednictwem receptora i generowanie gradientu protonowego pęcherzyków synaptycznych. V-ATPaza składa się z cytozolowej domeny V1 i transbłonowej domeny V0. Domena V1 składa się z trzech podjednostek A, trzech B i dwóch G, a także podjednostki C, D, E, F i H. Domena V1 zawiera miejsce katalityczne ATP. Białko kodowane przez ten gen jest jedną z dwóch izoform podjednostki B domeny V1 i jest jedyną izoformą B ulegającą wysokiej ekspresji w osteoklastach. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ATP6V1B2 (AAH03100, 1 a.a. ~ 511 a.a.) białko rekombinowane o pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MALRAMRGIVNGAAPELPVPTGGPAVGAREQALAVSRNYLSQPRLTYKTVSGVNGPLVILDHVKFPRYAEIVHLTLPDGTKRSGQVLEVSGSKAVVQVFEGTSGIDAKKTSCEFTGDILRTPVSEDMLGRVFNGSGKPIDRGPVVLAEDFLDIMGQPINPQCRIYPEEMIQTGISAIDGMNSIARGQKIPIFSAAGLPHNEIAAQICRQAGLVKKSKDVVDYSEENFAIVFAAMGVNMETARFFKSDFEENGSMDNVCLFLNLANDPTIERIITPRLALTTAEFLAYQCEKHVLVILTDMSSYAEALREVSAAREEVPGRRGFPGYMYTDLATIYERAGRVEGRNGSITQIPILTMPNDDITHPIPDLTGYITEGQIYVDRQLHNRQIYPPINVLPSLSRLMKSAIGEGMTRKDHADVSNQLYACYAIGKDVQAMKAVVGEEALTSDDLLYLEFLQKFERNFIAQGPYENRTVFETLDIGWQLLRIFPKEMLKRIPQSTLSEFYPRDSAKH
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)