Kluczowe dokumenty
SLW1134/14
Pyrex® Erlenmeyer flask, narrow neck baffled
capacity 2,000 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1134/14
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
bottom (Baffled)
Połączenie
Joints neck (49)
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduated: no
without cap
baffled
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1134/14
Wysokość
282 mm
śr. zewn. obudowy
161 mm
pojemność
2,000 mL
śr. wewn. szyjki
49 mm
dopasowywanie
narrow neck
Opis ogólny
  • Ideal for use in preparation of cultures
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Exhibits 4 baffle indents to provide optimal and consistent agitation
  • Suitable for repeated autoclave cycles at 121 deg. C
Inne uwagi
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)