Kluczowe dokumenty
SLW1134/10
Pyrex® Erlenmeyer flask, narrow neck baffled
capacity 500 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1134/10
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
bottom (Baffled)
Połączenie
Joints neck (32)
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduated: no
without cap
baffled
opakowanie
pack of 5 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1134/10
Wysokość
186 mm
śr. zewn. obudowy
101 mm
pojemność
500 mL
śr. wewn. szyjki
36 mm
dopasowywanie
narrow neck
Opis ogólny
  • Idealny do przygotowywania kultur bakterii
  • Wykonany ze szkła borokrzemowego Pyrex
  • Posiada 4 wgłębienia zapewniające optymalne i spójne mieszanie
  • Nadaje się do wielokrotnych cykli w autoklawie w temperaturze 121 st. C
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie kolby Erlenmeyera
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)