Kluczowe dokumenty
WHA10441004
Whatman® glass vacuum filtration device
GV025 series, GV025/0/05 PTFE centering ring
Synonim(y):
Z750778
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiały
borosilicate glass funnel(s) (funnel)
stainless steel clamp(s) (clamp)
opakowanie
pk of 1
producent / nazwa handlowa
Whatman 10441004
Whatman Article No. 28415544 (US reference)
przydatność
suitable for (filtration and biological analysis; the 304 stainless steel support screen is suitable for use with proteinaceous solutions)
Opis ogólny
1731 Szklane pojemniki próżniowe
Wykonane ze szkła borokrzemianowego i dostępne z różnymi rodzajami sit. Odpowiednie do filtracji rozpuszczalników wodnych i organicznych. Uszczelnienie lejka zapewnia, że próbka nie ominie membrany, a cząstki stałe zostaną zatrzymane na jej powierzchni.
Sito ze szkła spiekanego jest zalecane do filtracji i analiz biologicznych. Sito nośne ze stali nierdzewnej 304 nadaje się do stosowania z roztworami białkowymi.
Cechy i korzyści
  • Akcesoria do szklanego lejka filtracyjnego GV025
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)