SLW1142/12
Pyrex® Culture flask, baffled, PTFE membrane screwcap
1000 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1142/12
About This Item
Polecane produkty
Materiały
Pyrex flask
screw top polypropylene cap
straight neck
sterylność
sterile; autoclaved
Właściwości
with cap
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1142/12
Wysokość
205 mm
śr. zewn. obudowy
129 mm
pojemność
1000 mL
1000 mL
pojemność robocza
1000 mL
dopasowywanie
GL 45 cap
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
- Ideal for aerobic microbiology and cell culture
- Flasks complete with blue polypropylene GL45 screwcap with a gas-permeable PTFE membrane that permits gaseous exchange whilst contents remain sterile
- Flasks can be autoclaved with the membrane screwcap fastened
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass for maximum chemical and thermal resistance
- The four equidistant baffles provide consistent agitation when used with compatible orbital shakers
- Suitable for repeated autoclave cycles at 121 deg. C
Cechy i korzyści
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)