Kluczowe dokumenty
SLW1020/06D
Pyrex® Beakers, conical form, Phillips pattern
250 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1020/06D
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.17
producent / nazwa handlowa
1020/06D
SciLabware
Wysokość
105 mm
śr. podstawy
68.0 mm
śr. górna
52 mm
pojemność
250 mL
Opis ogólny
  • Conical shape (Phillips pattern) with spout
  • Manufactured from ′Pyrex borosilicate glass
  • Excellent thermal performance and chemical resistance
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)