Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB1402125
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ATP6V1A, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 4F5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ATP6A1, ATP6V1A1, HO68, VA68, VPP2, Vma1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4F5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~38.21 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ATP6V1A(523)
Opis ogólny
Gen ten koduje składnik ATPazy wakuolarnej (V-ATPazy), wielopodjednostkowego enzymu, który pośredniczy w zakwaszaniu eukariotycznych organelli wewnątrzkomórkowych. Zależne od V-ATPazy zakwaszenie organelli jest niezbędne dla takich procesów wewnątrzkomórkowych, jak sortowanie białek, aktywacja zymogenów, endocytoza za pośrednictwem receptora i generowanie gradientu protonowego pęcherzyków synaptycznych. V-ATPaza składa się z cytozolowej domeny V1 i transbłonowej domeny V0. Domena V1 składa się z trzech podjednostek A i trzech B, dwóch podjednostek G oraz podjednostek C, D, E, F i H. Domena V1 zawiera miejsce katalityczne ATP. Domena V0 składa się z pięciu różnych podjednostek: a, c, c′, c" i d. Dodatkowe izoformy wielu białek podjednostkowych V1 i V0 są kodowane przez wiele genów lub alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu. To kodowane białko jest jedną z dwóch izoform podjednostki A domeny V1 i występuje we wszystkich tkankach. Istnieją warianty transkryptu pochodzące z alternatywnej poliadenylacji. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ATP6V1A (NP_001681, 508 a.a. ~ 617 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
TLEVAKLIKDDFLQQNGYTPYDRFCPFYKTVGMLSNMIAFYDMARRAVETTAQSDNKITWSIIREHMGDILYKLSSMKFKDPLKDGEAKIKSDYAQLLEDMQNAFRSLED
Działania biochem./fizjol.
Wakuolarne ATPazy znacząco kontrolują wewnętrzne pH, utrzymując je na neutralnym poziomie. ATP6V1A (ATPaza H+ transportująca podjednostkę V1 A) jest związana z zakwaszaniem i wewnątrzkomórkowym transportem ziarnistości wydzielniczych, endosomów i lizosomów. Mutacje w genie wpływają na strukturę i organizację V-ATPazy, glikozylację białek, transport Golgiego. Mutacje mogą również wpływać na funkcję lizosomalną i powodować nieprawidłową homeostazę macierzy zewnątrzkomórkowej. ATP6V1A może służyć jako czynnik prognostyczny w raku żołądka.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mutations in ATP6V1E1 or ATP6V1A Cause Autosomal-Recessive Cutis Laxa.
Van Damme T
American Journal of Human Genetics, 100(2), 216-227 (2017)
Expression and role of V1A subunit of V-ATPases in gastric cancer cells.
Liu P
International Journal of Clinical Oncology, 20(4), 725-735 (2015)
Female patient with autistic disorder, intellectual disability, and co-morbid anxiety disorder: Expanding the phenotype associated with the recurrent 3q13.2-q13.31 microdeletion.
Quintela I
American Journal of Medical Genetics, 167A(12), 3121-3129 (2015)
Ines Quintela et al.
American journal of medical genetics. Part A, 167A(12), 3121-3129 (2015-09-04)
In recent years, the advent of comparative genomic hybridization (CGH) and single nucleotide polymorphism (SNP) arrays and its use as a first genetic test for the diagnosis of patients with neurodevelopmental phenotypes has allowed the identification of novel submicroscopic chromosomal
Pengfei Liu et al.
International journal of clinical oncology, 20(4), 725-735 (2015-02-06)
Vacuolar-ATPases (V-ATPases) play an important role in maintaining a relatively neutral pHi (internal pH) and are responsible for the progression of cancer. V-ATPases contain different subunits and few studies have been conducted on subunit V1A. This study aimed to investigate