GE80-6484-13
Mini Dialysis Kit, 8 kDa
Cytiva 80-6484-13, pack of 250 μL
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NA.25
Polecane produkty
Właściwości
wetted part: no
opakowanie
pack of 250 μL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 80-6484-13
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Jednorazowe rurki w zestawie Mini Dialysis Kit oferują proste rozwiązanie problemów związanych z obsługą małych objętości dializy. Każda z rurek dializacyjnych w zestawie posiada nasadkę, która zawiera mały krążek błony dializacyjnej.
Zastosowanie
Dializa małych próbek może być trudna i nieefektywna, gdy próbka musi być przenoszona do i z worków dializacyjnych i probówek wirówkowych. Jednorazowe probówki w zestawie Mini Dialysis Kit oferują proste rozwiązanie problemów związanych z dializą małych objętości.
Każda z probówek dializacyjnych w zestawie ma zakrętkę, która zawiera mały krążek błony dializacyjnej. Próbki są łatwo pipetowane i usuwane ze stożkowego dna probówki. Zakorkowana probówka jest umieszczana w pływaku, a następnie, z zakrętką i membraną w dół, umieszczana w mieszanej zlewce zawierającej pożądany roztwór dializacyjny.
Po dializie probówka jest krótko odwirowywana. Powoduje to powrót całej zawartości probówki do stożkowego dna w celu maksymalnego odzysku. Dializowaną próbkę można przechowywać w tej samej probówce, po prostu zastępując nasadkę do dializy standardową nasadką.
Każda z probówek dializacyjnych w zestawie ma zakrętkę, która zawiera mały krążek błony dializacyjnej. Próbki są łatwo pipetowane i usuwane ze stożkowego dna probówki. Zakorkowana probówka jest umieszczana w pływaku, a następnie, z zakrętką i membraną w dół, umieszczana w mieszanej zlewce zawierającej pożądany roztwór dializacyjny.
Po dializie probówka jest krótko odwirowywana. Powoduje to powrót całej zawartości probówki do stożkowego dna w celu maksymalnego odzysku. Dializowaną próbkę można przechowywać w tej samej probówce, po prostu zastępując nasadkę do dializy standardową nasadką.
Cechy i korzyści
- Zaprojektowany do wydajnej dializy małych objętości próbek.
- Wykorzystuje jednorazowe probówki dializacyjne z membraną dializacyjną wbudowaną w zakrętki.
- Stożkowe dno rurki maksymalizuje odzysk próbki
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GE80-6484-13 | 4061834084464 |