Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA008147
Sigma-Aldrich
Anti-ATP6V1B2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Endomembrane proton pump 58 kDa subunit, Anti-HO57, Anti-V-ATPase subunit B 2, Anti-V-type proton ATPase subunit B, brain isoform, Anti-Vacuolar proton pump subunit B 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
MALRAMRGIVNGAAPELPVPTGGPAVGAREQALAVSRNYLSQPRLTYKTVSGVNGPLVILDHVKFPRYAEIVHLTLPDGTKRSGQVLEVSGSKAVVQVFE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ATP6V1B2(526)
Immunogen
V-type proton ATPase subunit B, brain isoform recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Gen ATP6V1B2 (ATPase, H+ transporting, V1 subunit B2) koduje składnik wakuolarnej ATPazy (V-ATPase), wielopodjednostkowego enzymu, który bierze udział w zakwaszaniu eukariotycznych organelli wewnątrzkomórkowych. To zakwaszenie organelli jest ważne w procesach takich jak sortowanie białek, aktywacja zymogenu, endocytoza za pośrednictwem receptora i generowanie gradientu protonowego pęcherzyków synaptycznych. V-ATPaza zawiera cytozolową domenę V1, która ma aktywność ATPazy i transbłonową domenę V0 zaangażowaną w translokację białek. ATP6V1B2 koduje jedną z dwóch izoform podjednostki B domeny V1. Nazywana jest również lizosomalną podjednostką V1 B2 lub izoformą mózgową, ponieważ ulega obfitej ekspresji w mózgu i organellach lizosomu. Mutacje w tym genie są związane z zespołem DDOD (dominująca głuchota-onychodystrofia).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71584
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
De novo mutation in ATP6V1B2 impairs lysosome acidification and causes dominant deafness-onychodystrophy syndrome.
Yongyi Yuan et al.
Cell research, 24(11), 1370-1373 (2014-06-11)
Sebastian Frische et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 315(3), F429-F444 (2018-07-12)
The vacuolar-type H+-ATPase B1 subunit is heavily expressed in the intercalated cells of the collecting system, where it contributes to H+ transport, but has also been described in other segments of the renal tubule. This study aimed to determine the
Sofia Avnet et al.
Cancers, 13(22) (2021-11-28)
Osteosarcoma is the most frequent primary malignant bone tumour with an impressive tendency to metastasise. Highly proliferative tumour cells release a remarkable amount of protons into the extracellular space that activates the NF-kB inflammatory pathway in adjacent stromal cells. In