Kluczowe dokumenty
SAB1305279
Sigma-Aldrich
ANTI-ATP6V1G1 (C-TERM) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ATP6G, ATP6G1, ATP6J, ATP6V1G1, V-type proton ATPase subunit G 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
13758 Da
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ATP6V1G1(9550)
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yuezhou Wang et al.
Cell chemical biology, 27(11), 1359-1370 (2020-07-11)
Multidrug resistance (MDR) in cancer remains a major challenge for the success of chemotherapy. Natural products have been a rich source for the discovery of drugs against MDR cancers. Here, we applied high-throughput cytotoxicity screening of an in-house natural product