Kluczowe dokumenty
SAB1402231
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HRH1 antibody produced in mouse
clone 3D1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
H1-R, hisH1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3D1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.44 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HRH1(3269)
Opis ogólny
Histamine is a ubiquitous messenger molecule released from mast cells, enterochromaffin-like cells, and neurons. Its various actions are mediated by histamine receptors H1, H2, H3 and H4. This gene was thought to be intronless until recently. The protein encoded by this gene is an integral membrane protein and belongs to the G protein-coupled receptor superfamily. It mediates the contraction of smooth muscles, the increase in capillary permeability due to contraction of terminal venules, the release of catecholamine from adrenal medulla, and neurotransmission in the central nervous system. Multiple alternatively spliced variants, encoding the same protein, have been identified. (provided by RefSeq)
Immunogen
HRH1 (NP_000852.1, 312 a.a. ~ 414 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
AAAEGSSRDYVAVNRSHGQLKTDEQGLNTHGASEISEDQMLGDSQSFSRTDSDTTTETAPGKGKLRSGSNTGLDYIKFTWKRLRSHSRQYVSGLHMNRERKAA
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)