Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA003347
Sigma-Aldrich
Anti-RNF213 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-AC124319.2, Anti-ALK lymphoma oligomerization partner on chromosome 17, Anti-KIAA1618, Anti-Protein ALO17
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
VGKNEQGEPEDLKKPEGKNRSAAAVKNEKEQKNQEADVQEVKASTLSPGGGVTVFFHAIISLHFPFNPDLHKVFIRGGEEFGESKWDSNICELHYTRDLGHDRVLVEGIVCISKKHLDKYIPYKYVIYNGESFEYEFIYKH
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Immunogen
Protein ALO17 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Gen RNF213 (ring finger protein 213) koduje białko zawierające domenę RING finger typu C3HC4. Domena ta jest zdolna do wiązania się z dwoma atomami cynku, pośrednicząc w ten sposób w interakcjach białko-białko. Zawiera domenę AAA, która ma aktywność ATPazy i ulega obfitej ekspresji w śledzionie i leukocytach. Domena AAA ma strukturę pierścieniową i pośredniczy w kilku procesach biofizycznych i mechanicznych. Działa również jako ligaza ubikwityny i może regulować rozwój naczyń krwionośnych. Gen ten jest genem podatności na chorobę Moyamoya, idiopatyczne ludzkie zaburzenie naczyniowo-mózgowe charakteryzujące się postępującym zwężeniem i nieprawidłowymi naczyniami pobocznymi.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki dla każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas połączonego tuż pod nazwą produktu u góry tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86418
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Daisuke Morito et al.
Scientific reports, 4, 4442-4442 (2014-03-25)
Moyamoya disease is an idiopathic human cerebrovascular disorder that is characterized by progressive stenosis and abnormal collateral vessels. We recently identified mysterin/RNF213 as its first susceptibility gene, which encodes a 591-kDa protein containing enzymatically active P-loop ATPase and ubiquitin ligase
Elsje G Otten et al.
Nature, 594(7861), 111-116 (2021-05-21)
Ubiquitylation is a widespread post-translational protein modification in eukaryotes and marks bacteria that invade the cytosol as cargo for antibacterial autophagy1-3. The identity of the ubiquitylated substrate on bacteria is unknown. Here we show that the ubiquitin coat on Salmonella
Fumiaki Kamada et al.
Journal of human genetics, 56(1), 34-40 (2010-11-05)
Moyamoya disease (MMD) shows progressive cerebral angiopathy characterized by bilateral internal carotid artery stenosis and abnormal collateral vessels. Although ∼ 15% of MMD cases are familial, the MMD gene(s) remain unknown. A genome-wide association study of 785,720 single-nucleotide polymorphisms (SNPs)
Fabien Thery et al.
Nature communications, 12(1), 5772-5772 (2021-10-03)
ISG15 is an interferon-stimulated, ubiquitin-like protein that can conjugate to substrate proteins (ISGylation) to counteract microbial infection, but the underlying mechanisms remain elusive. Here, we use a virus-like particle trapping technology to identify ISG15-binding proteins and discover Ring Finger Protein
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA003347-100UL4061837134487
HPA003347-25UL4061842813605