Kluczowe dokumenty
HPA026790
Sigma-Aldrich
Anti-RNF213 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-BCEI, Anti-C17orf27, Anti-D21S21, Anti-HP1.A, Anti-HPS2, Anti-KIAA1554, Anti-KIAA1618, Anti-NET57, Anti-pNR-2, Anti-pS2, Anti-ring finger protein 213
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
KDPVCLPCDHVHCLRCLRAWFASEQMICPYCLTALPDEFSPAVSQAHREAIEKHARFRQMCNSFFVDLVSTICFKDNAPPEKEVIESLLSLLFVQKGRLRDAAQRHCEHTKSLSPFNDVVDKTPVIRSVILKLLLKYS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RNF213(57674)
Opis ogólny
Gen białka palca pierścieniowego 213 (RNF213) jest mapowany wokół regionu 137,922-bp na chromosomie 17q25.3. Ten gen z 67 eksonami kodującymi białko koduje białko RNF213 o masie 596 kDa, które ulega ekspresji głównie w śledzionie i leukocytach. Kodowane białko charakteryzuje się domeną AAA ATPazy, α-2-makroglobuliną i domenami palca pierścieniowego, które nadają białku zarówno aktywność ligazy ubikwityny E3, jak i zależną od energii właściwość unfoldu.
Immunogen
ring finger protein 213 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Białko palca pierścieniowego 213 (RNF213) ułatwia prawidłową ekspresję genów w komórkach śródbłonka, reagując na sygnały zapalne ze środowiska. Mutacje w ekspresji tego genu prowadzą do zaburzeń naczyniowo-mózgowych zwanych chorobą moyamoya (MMD). Kodowane białko odgrywa rolę w angiogenezie. Polimorfizm RNF213 R4810K w komórkach HeLa prowadzi do aberracji w procesie mitotycznym i zwiększonego ryzyka niestabilności genomu. U danio pręgowanego RNF213 odgrywa kluczową rolę w rozwoju naczyń krwionośnych.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71109
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Identification of a genetic variant common to moyamoya disease and intracranial major artery stenosis/occlusion.
Miyawaki S
Stroke, 43(12), 3371-3374 (2012)
The moyamoya disease susceptibility variant RNF213 R4810K (rs112735431) induces genomic instability by mitotic abnormality.
Hitomi T
Biochemical and Biophysical Research Communications, 439(4), 419-426 (2013)
Fumiaki Kamada et al.
Journal of human genetics, 56(1), 34-40 (2010-11-05)
Moyamoya disease (MMD) shows progressive cerebral angiopathy characterized by bilateral internal carotid artery stenosis and abnormal collateral vessels. Although ∼ 15% of MMD cases are familial, the MMD gene(s) remain unknown. A genome-wide association study of 785,720 single-nucleotide polymorphisms (SNPs)
Kazuhiro Ohkubo et al.
Scientific reports, 5, 13191-13191 (2015-08-19)
Moyamoya disease (MMD) is a cerebrovascular disorder characterized by occlusive lesions of the circle of Willis. To date, both environmental and genetic factors have been implicated for pathogenesis of MMD. Allelic variations in RNF213 are known to confer the risk
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA026790-25UL4061842852086
HPA026790-100UL4061836290436