Kluczowe dokumenty
MABC1635
Sigma-Aldrich
Anti-MLKL Antibody, clone 10C2
Synonim(y):
Białko podobne do domeny kinazy linii mieszanej; hMLKL
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
10C2, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 54.78 kDa
observed mol wt ~50 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 100 μL
metody
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MLKL(197259)
Opis ogólny
Białko podobne do domeny kinazy linii mieszanej (UniProt: Q8NB16; znane również jako hMLKL) jest kodowane przez gen MLKL (Gene ID: 197259) u człowieka. MLKL jest pseudokinazą, która jest końcowym białkiem w prozapalnym programie nekrotycznej śmierci komórek. Odgrywa kluczową rolę w nekroptozie indukowanej przez TNF. Chociaż zawiera domenę kinazy białkowej (aa 194-469), brakuje jej kilku reszt, które są niezbędne dla aktywności kinazy białkowej. Jest aktywowany po fosforylacji w Thr357/Ser358 przez RIPK3, co prowadzi do jego homotrimeryzacji i lokalizacji do błony plazmatycznej, gdzie wiąże się z wysoce fosforylowanym inozytolem (InsP6) i kardiolipiną oraz zakłóca integralność błony, powodując nekrotyczną śmierć komórek. W warunkach podstawowych wykazano, że MLKL znajduje się w małych punkcikach, które są równomiernie rozmieszczone w cytoplazmie, ale jest wykrywany w błonie plazmatycznej wkrótce po fosforylacji. Zawiera dwa regiony zwiniętej cewki (aa 55-84 i 139-180). Drugi region zwinięty jest odpowiedzialny za jego oligomeryzację. MLKL jest również zaangażowany w transport endosomalny, niezależnie od indukcji nekroptozy, przez co zwiększa degradację receptorów i ligandów. Opisano dwie izoformy MLKL, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. (Ref.: Samson, AL., et al. (2020). Nat. Commun. 11(1); 3151; Yoon, S., et al. (2017). Immunity. 47(1); 51-65; Wang, H., et al (2014). Mol. Cell 54(1); 133-146).
Specyficzność
Klon 10C2 jest szczurzym przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa ludzkie białko podobne do domeny kinazy mieszanej linii (MLKL). Jego celem jest epitop w regionie C-końcowym.
Immunogen
Znakowany GST rekombinowany fragment odpowiadający 282 aminokwasom z ludzkiego białka podobnego do domeny kinazy mieszanej linii (MLKL) wyrażany w systemie ekspresji bakulowirusów.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek HT-29 typu dzikiego.
Analiza Western Blotting (WB): Rozcieńczenie 1:500 tego przeciwciała wykryło MLKL w lizacie z komórek HT-29 typu dzikiego, ale nie w komórkach HT-29 typu knockout MLKL.
Testowane aplikacje
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła MLKL w zastosowaniach immunocytochemicznych (Samson, A.L., et al. (2020). Nat Commun. 11(1):3151).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła MLKL w zastosowaniach immunofluorescencyjnych (Samson, A.L., et al. (2020). Nat Commun. 11(1):3151).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła MLKL w zastosowaniach Western Blotting (Samson, A.L., et al. (2020). Nat Commun. 11(1):3151).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą zostać określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego
Anti-MLKL, klon 10C2, nr kat. MABC1635, jest szczurzym przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa MLKL i jest testowane do stosowania w immunocytochemii, immunofluorescencji i Western Blotting.
Postać fizyczna
Oczyszczone szczurze przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Przechowywanie i stabilność
Zalecane przechowywanie: +2°C do +8°C.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1