MTCP4280CR
MTC™ Bio Pipette Carousel
to hold, 6 Pipettes
Synonim(y):
rurka stożkowa, stojak na pipety, uchwyt pipety
About This Item
Kod UNSPSC:
41122801
NACRES:
NB.04
Polecane produkty
Materiały
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)
Właściwości
to hold 6 Pipettes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
MTC™ Bio P4280-CR
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ten stojak karuzelowy na pipety jest idealny do utrzymania porządku na stole warsztatowym. Uniwersalne dopasowanie do pipet, stabilność i gniazda na 6 pipet jednokanałowych. Przechowuj pipety bezpiecznie i w dogodnym miejscu dzięki temu wspaniałemu stojakowi na pipety. Karuzela do pipet MTC obsługuje wiele popularnych marek pipet dostępnych obecnie na rynku. Lista obejmuje między innymi: Gilson Pipetman® (wszystkie modele, stare i nowe), Rainin® (Classic i LTS), Eppendorf Research® Plus oraz różne modele pipet o zmiennej objętości Labnet™ i HTL™.
Cechy i korzyści
- Akceptuje większość popularnych pipet
- Stabilna, wytrzymała stalowa podstawa
- Obrót o 360 stopni
- Pojemność sześciu pipet
- Akceptuje większość popularnych pipet
- Stabilna, wytrzymała stalowa podstawa
- Obrót o 360 stopni
- Pojemność sześciu pipet
Informacje prawne
MTC is a trademark of MTC Bio
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
MTCP4280CR-1EA | 4065271096417 |