MTCP4406
MTC™ Bio SureStand™ Multiple Pipette Stand
to hold, 6 x single pipettes OR 4 x multipipettes
Synonim(y):
plastikowa rurka, stojak na pipety, uchwyt pipety
About This Item
Kod UNSPSC:
41122801
NACRES:
NB.02
Polecane produkty
Materiały
acrylic
Właściwości
to hold 6 x single pipettes OR 4 x multipipettes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
MTC™ Bio P4406
Opis ogólny
12399 Stojak na 6 pipet, do czterech pipet wielokanałowych, akrylowy
Stojaki na pipety 12399 są wyjątkowe pod względem możliwości umieszczania w nich pipet wielokanałowych bez utraty stabilności tradycyjnego stojaka akrylowego. Opatentowane "okienka" pozwalają użytkownikowi włożyć wielokanałową głowicę wzdłuż stojaka, jednocześnie utrzymując stabilność korpusu pipety poprzez zabezpieczenie pipety w dwóch punktach: pod haczykiem na palec i w pobliżu dolnej części uchwytu. Każda pipeta 12399 jest również wyposażona w cztery antypoślizgowe gumowe "nóżki" zapewniające dodatkową stabilność. 12399 gwarantuje, że będzie to najbardziej wytrzymały i wszechstronny stojak na pipety w Twoim laboratorium.
Cechy i korzyści
- Uniwersalny - pasuje do wszystkich popularnych pipet
- Akryl o grubości 5 mm - 40% grubszy
- Antypoślizgowe gumowe nóżki
- Wielokanałowe otwory "okienkowe"
- Patent USA nr 872,300
Informacje prawne
MTC is a trademark of MTC Bio
SureStand is a trademark of MTC Bio
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)