Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
HPA000690
Sigma-Aldrich
Anti-SF3A1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-SAP 114 antibody produced in rabbit, Anti-SF3a120 antibody produced in rabbit, Anti-Spliceosome-associated protein 114 antibody produced in rabbit, Anti-Splicing factor 3 subunit 1 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
rozszerzona walidacja
independent
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
TEDSLMPEEEFLRRNKGPVSIKVQVPNMQDKTEWKLNGQVLVFTLPLTDQVSVIKVKIHEATGMPAGKQKLQYEGIFIKDSNSLAYYNMANGAVIHLALKESGGRKK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SF3A1(10291)
Immunogen
Splicing factor 3 subunit 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Podjednostka 1 czynnika splicingowego 3 jest białkiem kodowanym przez gen SF3A1 u ludzi i jest zlokalizowana na ludzkim chromosomie 22. Jest to konserwowany heterotrimeryczny kompleks niezbędny do splicingu pre-mRNA. Pomaga w inicjowaniu pierwszego etapu reakcji splicingu. Jest składnikiem dojrzałej małej jądrowej cząsteczki rybonukleoproteinowej U2 (snRNP), a jej trzy podjednostki o masie 60, 66 i 120 kDa są niezbędne do splicingu. SF3A1 zapewnia główny sygnał lokalizacji jądrowej. Jest niezbędna do składania spliceosomów. Białko zawiera dwie tandemowe domeny SURP (SURP1 i SURP2), a SURP2 odpowiada za wiązanie z SF3a60 (co przyczynia się do importu jądrowego).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73421
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ching-Jung Huang et al.
The Journal of biological chemistry, 286(15), 13106-13114 (2011-02-26)
Human splicing factor SF3a is a component of the mature U2 small nuclear ribonucleoprotein particle (snRNP) and its three subunits of 60, 66, and 120 kDa are essential for splicing in vitro and in vivo. The SF3a heterotrimer forms in
Pei-Chun Lin et al.
The EMBO journal, 31(6), 1579-1590 (2012-02-09)
SF3a is an evolutionarily conserved heterotrimeric complex essential for pre-mRNA splicing. It functions in spliceosome assembly within the mature U2 snRNP (small nuclear ribonucleoprotein particle), and its displacement from the spliceosome initiates the first step of the splicing reaction. We
A Krämer et al.
RNA (New York, N.Y.), 1(3), 260-272 (1995-05-01)
Mammalian splicing factor SF3a consists of three subunits of 60, 66, and 120 kDa and functions early during pre-mRNA splicing by converting the U2 snRNP into its active form. A cDNA encoding the 120-kDa subunit of SF3a has been cloned.
Kanako Kuwasako et al.
Structure (London, England : 1993), 14(11), 1677-1689 (2006-11-14)
The SF3a complex, consisting of SF3a60, SF3a66, and SF3a120, in 17S U2 snRNP is crucial to spliceosomal assembly. SF3a120 contains two tandem SURP domains (SURP1 and SURP2), and SURP2 is responsible for binding to SF3a60. We found that the SURP2
Travis C Jackson et al.
Journal of cerebral blood flow and metabolism : official journal of the International Society of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 35(4), 655-666 (2015-01-15)
Splicing factors (SFs) coordinate nuclear intron/exon splicing of RNA. Splicing factor disturbances can cause cell death. RNA binding motif 5 (RBM5) and 10 (RBM10) promote apoptosis in cancer cells by activating detrimental alternative splicing of key death/survival genes. The role(s)