Key Documents
G9144
Anti-Gliadin (Wheat) antibody produced in rabbit
fractionated antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Gliadin (Wheat)
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
fractionated antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
wheat
metody
dot blot: 1:1,500
indirect ELISA: 1:5,000
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
wheat ... LOC543191(543191) , LOC543191(543191) , Loc543191(543191)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie