Kluczowe dokumenty
22089
Casein peptone Lecithin Polysorbate Broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonim(y):
TAT Broth, Tryptic Soy Lecithin Polysorbate Broth, Tryptone Soya Lecithin Polysorbate Broth
About This Item
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
Poziom jakości
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
casein peptone, 20.0 g/L
soya lecithin, 5.0 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
pH końcowe
7.1-7.5 (25 °C)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
pharmaceutical
sterility testing
surface monitoring
microbiology
przydatność
nonselective for Bacillus spp.
nonselective for Candida spp.
nonselective for Clostridium spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for Streptococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
nonselective for molds (General Media)
nonselective for yeasts (General Media)
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
Przypis
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?