Key Documents
70195
Vogel-Johnson Agar
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Synonim(y):
VJ Agar
About This Item
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
Poziom jakości
Postać
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
agar, 16.0 g/L
dipotassium hydrogen phosphate, 5.0 g/L
L-glycine, 10.0 g/L
lithium chloride, 5.0 g/L
D-mannitol, 10.0 g/L
peptone (from casein), 10.0 g/L
phenol red, 0.025 g/L
yeast extract, 5.0 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
metody
microbiological culture: suitable
pH końcowe
7.1±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
cleaning products
clinical testing
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
microbiology
przydatność
selective and differential for Staphylococcus spp.
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
Przypis
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Mikrobiologiczna ocena bakterii występujących w przyprawach, będących potencjalnym źródłem patogenów i powodujących psucie się żywności.
Chromogenic media enable the selective detection of S. aureus, which produce bluish-green colonies that are clearly differentiated from other species.
Podłoża chromogenne umożliwiają selektywne wykrywanie S. aureus, które wytwarzają niebiesko-zielone kolonie, wyraźnie odróżniające się od innych gatunków.