C8845
Casein hydrolysate broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder
Poziom jakości
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
metody
microbiological culture: suitable
pH końcowe
7.3±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
clinical research
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
przydatność
nonselective for Enterococcus spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Komponenty
Casein acid hydrolysate, 20.00
Ferric citrate, 0.025
Potassium phosphate, 2.00
Magnesium sulfate, 0.20
L-Cystine, 0.025
Sodium acetate, 7.00
L-Tryptophan, 0.075
Calcium pantothenate, 0.0005
Thiamine, 0.00004
Nicotinic acid, 0.0012
Uwaga dotycząca przygotowania
Przypis
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)