51414
modified Tryptic Soy Agar- Dehydrated Culture Media
NutriSelect® Plus, lecithin, polysorbate 80 (Tween® 80), powder, suitable for microbiology
Synonim(y):
CASO Lecithin Polysorbate Agar, CASO-Lecithin-Polysorbat-Agar, Microbial Content Test Agar, Soybean Casein digest Agar with Polysorbate 80 and Lecithin, TSA Lecithin Polysorbate Agar, Tryptone Soya Lecithin Polysorbate Agar
About This Item
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
Poziom jakości
Postać
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
agar, 15.0 g/L
lecithin
papaic digest of soyabean meal, 5 g/L
peptone from casein, 15 g/L
polysorbate 80 (Tween® 80)
sodium chloride, 5 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
pH końcowe
7.3±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
cleaning products
clinical testing
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
pharmaceutical
sterility testing
surface monitoring
microbiology
przydatność
Micrococcus spp.
nonselective for Aspergillus spp.
nonselective for Bacillus spp.
nonselective for Candida spp.
nonselective for Enterococcus spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Pseudomonas spp.
nonselective for Salmonella spp.
nonselective for Serratia spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for Streptococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
Opis ogólny
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Przypis
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Artykuł dotyczący wykrywania, identyfikacji, różnicowania i hodowli gatunków Pseudomonas.