VIV102005
Model bariery krew-mózg SynVivo SynBB 3D, konfiguracja promieniowa IMN2
About This Item
Kod UNSPSC:
60104506
NACRES:
NA.84
Polecane produkty
opakowanie
case of 1 ea
producent / nazwa handlowa
102005
SynVivo 102005
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
SynBBB Blood Brain Barrier Model Chip - Podstawowa konfiguracja - Typ bariery: Szczeliny, Szerokość szczeliny: 3 μm, Odległość między szczelinami: 50 μm, Szerokość przesuwu/bariery: 50 μm, Szerokość kanału zewnętrznego: 200 μm, Głębokość urządzenia: 100 μm.Chip ten służy do tworzenia modelu SynBBB w konfiguracjach monokultury, ko- lub trójkultury.
Powiązanie
Link do publikacji
tekst aplikacji
tekst aplikacji
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Jez Huang et al.
Fluids and barriers of the CNS, 19(1), 38-38 (2022-06-02)
Human blood brain barrier (BBB) models derived from induced pluripotent stem cells (iPSCs) have become an important tool for the discovery and preclinical evaluation of central nervous system (CNS) targeting cell and gene-based therapies. Chimeric antigen receptor (CAR)-T cell therapy is
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
VIV102005-1EA | 4061841684992 |