Rusztowania do hodowli komórek 3D
Komórki ssaków in vivo rosną w złożonych środowiskach trójwymiarowych (3D). Kształt i skład chemiczny macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM) otaczającej komórkę może dyktować wiele reakcji fizjologicznych. Tradycyjne techniki i protokoły hodowli komórek są wykonywane na dwuwymiarowych (2D) powierzchniach, zwykle składających się ze szkła lub polistyrenu. Chociaż metoda 2D jest dostępna i wygodna, kilka dobrze udokumentowanych artefaktów może wynikać z badania komórek hodowanych w warunkach 2D. Zaawansowane metody i protokoły hodowli komórek zostały opracowane w celu hodowli komórek w środowisku 3D in vitro.
Narzędzia ułatwiające wzrost komórek w środowisku trójwymiarowym są ogólnie podzielone na technologie bez rusztowań i oparte na rusztowaniach. Ugruntowanym podejściem do hodowli komórek 3D jest hodowla komórek na rusztowaniach strukturalnych, zazwyczaj składających się z biopolimerów, które są ułożone tak, aby naśladować fizjologiczną macierz zewnątrzkomórkową (ECM). Rusztowania te są zwykle projektowane jako wkładki, które można wygodnie włączyć do konwencjonalnych procesów hodowli komórek. W innych przypadkach rusztowania 3D mogą być punktem wyjścia dla złożonych projektów inżynierii tkankowej, takich jak opracowywanie sztucznych narządów, tworzenie bioreaktorów do masowej produkcji produktów komórkowych lub opracowywanie mięsa hodowanego lub hodowanego w laboratorium. Rodzaje rusztowań komórkowych 3D, które oferujemy do zastosowań, zostały wyróżnione poniżej.
Nanowłókna
Nanowłókna do hodowli komórkowych, płytki wielodołkowe i wkładki do płytek pomagają wypełnić lukę między hodowlą komórek 2D i 3D. Nanowłókna są optycznie przezroczyste, umożliwiając obrazowanie i kwantyfikację mobilności komórek w czasie rzeczywistym. Nanowłókna odwzorowują architekturę 3D in vivo i mogą być również pokryte białkami macierzy zewnątrzkomórkowej w zastosowaniach, które tego wymagają, takich jak badania nad rakiem. Komórki można łatwo odzyskać z rusztowań nanowłóknistych w celu dalszej analizy.
Zademonstrowano, że komórki hodowane na rusztowaniach nanowłóknistych szybko się rozwijają i skutecznie różnicują, a metoda ta jest wolna od potencjalnych skutków matryc nośnych zawierających produkty pochodzenia zwierzęcego. Sprawia to, że nanowłókna są optymalne dla IHC i zastosowań związanych z komórkami macierzystymi. Standardowe wymiary płytek są kompatybilne ze zautomatyzowanym sprzętem do wysokoprzepustowych badań przesiewowych związków w celu odkrywania leków i badań ADME/Tox. Włókna można układać na płytkach lub szalkach w sposób wyrównany lub losowy.
Rusztowania kolagenowe
SpongeCol® to kolagenowe gąbki o kolumnowej, porowatej architekturze. Te unikalne kolumny tworzą porowatą sieć, która umożliwia komórkom i pozakomórkowym składnikom odżywczym przepływ we wszystkich kierunkach i oferuje zwiększoną powierzchnię do przyczepiania komórek, ułatwiając wzrost i migrację. Kolagenowe rusztowania gąbkowe składają się z oczyszczonego kolagenu typu I, który wspomaga przyczepianie i proliferację komórek. Kulki SphereCol® są powlekane oczyszczonym ludzkim kolagenem typu I pochodzącym z hodowli ludzkich komórek fibroblastów w celu zwiększenia naturalnego wzrostu i funkcji komórek.
Rusztowania polistyrenowe i polikaprolaktonowe
3D Biotek produkuje szereg porowatych polistyrenowych rusztowań 3D. Wśród zalet polistyrenu jest to, że promuje on wzrost komórek i jest optycznie przejrzysty do obrazowania za pomocą mikroskopii. Rusztowania z polikaprolaktonu (PCL) stanowią alternatywny materiał do hodowli tkanek 3D. PCL jest biodegradowalnym polimerem, który został wykorzystany do produkcji implantów chirurgicznych. Ze względu na swoje biodegradowalne właściwości jest to również odpowiedni materiał na rusztowania do zastosowań w inżynierii tkankowej. Rusztowania PCL 3D Insert są biodegradowalne z różnymi precyzyjnie kontrolowanymi porowatymi strukturami, aby zaspokoić potrzeby badawcze w zakresie komórek macierzystych / inżynierii tkankowej.
CellCrown™ Wkładki hodowlane
Wkładki CellCrown™ to jednorazowe wkładki, które unieruchamiają próbkę na płytce 6-, 12-, 24-, 48- lub 96-dołkowej. Oprócz tkanek, wkładki CellCrown™ mogą mocować włókna, folie, membrany i tekstylia w stabilnej pozycji w studzience. Próbka może pozostać w dołku podczas wymiany mediów za pomocą końcówki pipety umieszczonej między ścianą dołka a wkładką.
Powiązane materiały wideo
Wideo: Rozwiązania nanowłóknowe
Powiązana literatura dotycząca produktu