VIV404002
Zestaw startowy modelu SynVivo SynTox 3D Toxicology, konfiguracja promieniowa IMN2
About This Item
Kod UNSPSC:
60104506
NACRES:
NA.84
Polecane produkty
opakowanie
case of 1 ea
producent / nazwa handlowa
SynVivo 404002
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
10 - Chipy IMN2 SynTox z barierą szczelinową 2 μm, 100 stóp rurki Tygon, opakowanie 25 - Zaciski do slajdów, opakowanie 50 - Strzykawka 1 ml z końcówką Luer-Lok, opakowanie 50 - Igła 24 Gauge o długości 0,5 cala, Primer pneumatyczny SynVivo, 2 - Pięć zaworów odcinających Manifold 4-Way all FLL
Model toksykologiczny SynTox 3D - Typ bariery: Szczeliny, Szerokość szczeliny: 2 μm, Odległość między szczelinami: 50 μm, szerokość przesuwu/bariery: 50 μm, szerokość kanału zewnętrznego: 200 μm, głębokość urządzenia: 100 μm. Ten chip jest używany do tworzenia modelu SynTox w konfiguracjach monokultury, ko- lub tri-kultury.
SynTox jest jedynym komercyjnie dostępnym modelem toksykologicznym 3D z monitorowaniem optycznym w czasie rzeczywistym i wielokomorową architekturą wielokomórkową oraz niskimi wymaganiami dotyczącymi odczynników. Inne zalety tej platformy to:
Model toksykologiczny SynTox 3D - Typ bariery: Szczeliny, Szerokość szczeliny: 2 μm, Odległość między szczelinami: 50 μm, szerokość przesuwu/bariery: 50 μm, szerokość kanału zewnętrznego: 200 μm, głębokość urządzenia: 100 μm. Ten chip jest używany do tworzenia modelu SynTox w konfiguracjach monokultury, ko- lub tri-kultury.
SynTox jest jedynym komercyjnie dostępnym modelem toksykologicznym 3D z monitorowaniem optycznym w czasie rzeczywistym i wielokomorową architekturą wielokomórkową oraz niskimi wymaganiami dotyczącymi odczynników. Inne zalety tej platformy to:
- Fizjologicznie realistyczne warunki morfologiczne, płynowe i komórkowe 3D
- Uniwersalna platforma z architekturą specyficzną dla pożądanego organu
- Znaczna redukcja kosztów i czasu
- Solidne i łatwe w użyciu protokoły
- Kompatybilność ze standardowymi instrumentami analitycznymi do testów zarówno na chipie, jak i poza nim, w tym metodologiami omicznymi dla biologii systemów i analizy bioinformatycznej
Powiązanie
Link do publikacji
tekst aplikacji
tekst aplikacji
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)