Kluczowe dokumenty
VIV102008
Chip modelowy SynVivo SynRAM 3D Inflammation, konfiguracja promieniowa IMN2
About This Item
Kod UNSPSC:
60104506
NACRES:
NA.84
opakowanie
case of 1 ea
producent / nazwa handlowa
SynVivo 102008
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
Chip SynRAM Inflammation model - Typ bariery: Filary, Odległość między filarami: 8 μm, Wysokość bariery: 3 μm, Szerokość przesuwu/bariery: 50 μm, Szerokość kanału zewnętrznego: 200 μm, Głębokość urządzenia: 100 μm. Ten chip jest używany do tworzenia modelu zapalnego SynRAM w konfiguracjach monokultury lub ko-kultury
Powiązanie
Link do publikacji
tekst aplikacji
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)