VIV102015
Model bariery krew-mózg SynVivo SynBB 3D, konfiguracja przezbłonowego/śródbłonkowego oporu elektrycznego (TEER)
About This Item
Kod UNSPSC:
60104506
NACRES:
NA.84
Polecane produkty
opakowanie
case of 1 ea
producent / nazwa handlowa
SynVivo 102015
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
Model bariery krew-mózg SynBBB - Konfiguracja TEER - Typ bariery: Szczeliny, Szerokość szczeliny: 3 μm, Odległość między szczelinami: 50 μm, Szerokość przesuwu/bariery: 50 μm, Szerokość kanału zewnętrznego: 200 μm, Głębokość urządzenia: 100 μm, Pomiar impedancji. Ten chip z funkcją TEER jest używany do tworzenia modelu SynBBB w konfiguracji monokultury, ko- lub tri-kultury.
Model bariery krew-mózg SynBBB 3D firmy SynVivo odtwarza mikrośrodowisko in vivo poprzez emulację histologicznego wycinka komórek tkanki mózgowej w komunikacji z komórkami śródbłonka przez barierę krew-mózg (BBB). Shear-induced endothelial cell tight junctions, which cannot be achieved in the Transwell model, are easily achieved in the SynBBB model using physiological fluid flow. Tworzenie się ścisłych zmian można zmierzyć za pomocą analizy biochemicznej lub elektrycznej (oceniając zmiany oporności elektrycznej) za pomocą analizatora impedancji komórek SynVivo. Interakcje między komórkami tkanki mózgowej i komórkami śródbłonka są łatwo wizualizowane w teście SynBBB. Transwell models do not allow real-time visualization of these cellular interactions, which are critical for understanding of the BBB microenvironment.
SynBBB is the only in vitro BBB model that allows:
System SynBBB jest wysoce wszechstronną platformą do badania:
Model bariery krew-mózg SynBBB 3D firmy SynVivo odtwarza mikrośrodowisko in vivo poprzez emulację histologicznego wycinka komórek tkanki mózgowej w komunikacji z komórkami śródbłonka przez barierę krew-mózg (BBB). Shear-induced endothelial cell tight junctions, which cannot be achieved in the Transwell model, are easily achieved in the SynBBB model using physiological fluid flow. Tworzenie się ścisłych zmian można zmierzyć za pomocą analizy biochemicznej lub elektrycznej (oceniając zmiany oporności elektrycznej) za pomocą analizatora impedancji komórek SynVivo. Interakcje między komórkami tkanki mózgowej i komórkami śródbłonka są łatwo wizualizowane w teście SynBBB. Transwell models do not allow real-time visualization of these cellular interactions, which are critical for understanding of the BBB microenvironment.
SynBBB is the only in vitro BBB model that allows:
- Dokładne hemodynamiczne naprężenia ścinające in vivo
- Wizualizację funkcjonalności komórek i bariery w czasie rzeczywistym
- Znaczną redukcję kosztów i czasu
- Solidne i łatwe w użyciu protokoły
System SynBBB jest wysoce wszechstronną platformą do badania:
- Białka połączeń ścisłych: Określenie poziomu białek połączeń ścisłych, a mianowicie zonula occludens, claudins i occludins, które regulują BBB.
- Białka transportujące: Analiza funkcjonalności białek transportujących (np. Pgp) w normalnym i dysfunkcyjnym BBB.
- Przepuszczalność leków: Ocena przepuszczalności leków i małych cząsteczek w czasie rzeczywistym przez śródbłonek BBB.
- Zapalenie: Zrozumienie mechanizmów leżących u podstaw reakcji zapalnych na regulację BBB.
- Migracja komórek: Wizualizacja i kwantyfikacja w czasie rzeczywistym migracji komórek odpornościowych przez BBB.
- Zmiany omiczne: Przeprowadzenie analizy genomicznej, proteomicznej i metabolicznej na prawidłowym i dysfunkcyjnym BBB.
- Neurotoksyczność: Analiza toksycznego wpływu czynników chemicznych, biologicznych i fizycznych na komórki BBB.
- Neuro-onkologia: Badanie wpływu komórek nowotworowych na BBB.
Powiązanie
Link do publikacji
tekst aplikacji
tekst aplikacji
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Jez Huang et al.
Fluids and barriers of the CNS, 19(1), 38-38 (2022-06-02)
Human blood brain barrier (BBB) models derived from induced pluripotent stem cells (iPSCs) have become an important tool for the discovery and preclinical evaluation of central nervous system (CNS) targeting cell and gene-based therapies. Chimeric antigen receptor (CAR)-T cell therapy is