Kluczowe dokumenty
VIV105007
Chip modelu nowotworu SynVivo SynTumour 3D, konfiguracja sieci mikronaczyniowej, filar 2 um
About This Item
Kod UNSPSC:
60104506
NACRES:
NA.84
opakowanie
case of 1 ea
producent / nazwa handlowa
SynVivo 105007
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
Model nowotworu SynTumor - konstrukcja mikronaczyniowa Typ bariery: Filary, Odległość między filarami: 3 μm, Średnica filaru: 20 μm, Wysokość bariery: 2 μm, Szerokość podróży/bariery: 50 μm, Głębokość urządzenia: 100 μm. SynTumor to model tkanki 3D do wizualizacji w czasie rzeczywistym i ilościowej oceny interakcji komórka-komórka i komórka-lek w fizjologicznie i morfologicznie realistycznym mikrośrodowisku guza.
Powiązanie
Link do publikacji
tekst aplikacji
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)