VIV102016
Układ modelowy SynVivo SynTox 3D Toxicology, konfiguracja promieniowa IMN2
About This Item
Kod UNSPSC:
60104506
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
opakowanie
case of 1 ea
producent / nazwa handlowa
SynVivo 102016
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
Model toksykologiczny SynTox 3D - Typ bariery: Szczeliny, Szerokość szczeliny: 2 μm, Odległość między szczelinami: 50 μm, Szerokość przesuwu/bariery: 50 μm, Szerokość kanału zewnętrznego: 200 μm, Głębokość urządzenia: 100 μm. Ten chip jest używany do tworzenia modelu SynTox w konfiguracjach monokultury, ko- lub tri-kultury.
SynTox jest jedynym komercyjnie dostępnym modelem toksykologicznym 3D z monitorowaniem optycznym w czasie rzeczywistym i wielokomorową architekturą wielokomórkową oraz niskimi wymaganiami dotyczącymi odczynników. Inne zalety tej platformy to:
SynTox jest jedynym komercyjnie dostępnym modelem toksykologicznym 3D z monitorowaniem optycznym w czasie rzeczywistym i wielokomorową architekturą wielokomórkową oraz niskimi wymaganiami dotyczącymi odczynników. Inne zalety tej platformy to:
- Fizjologicznie realistyczne warunki morfologiczne, płynowe i komórkowe 3D
- Uniwersalna platforma z architekturą specyficzną dla pożądanego organu
- Znaczna redukcja kosztów i czasu
- Solidne i łatwe w użyciu protokoły
- Kompatybilność ze standardowymi instrumentami analitycznymi do testów zarówno na chipie, jak i poza nim, w tym metodologiami omicznymi dla biologii systemów i analizy bioinformatycznej
Powiązanie
Link do publikacji
tekst aplikacji
tekst aplikacji
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)