Kluczowe dokumenty
SAB4503260
Sigma-Aldrich
Anti-Dysferlin, antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
dysferlin, limb girdle muscular dystrophy 2B (autosomal recessive)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 237 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DYSF(8291)
Opis ogólny
Dysferlin (DYSF) is a large transmembrane protein that belongs to the ferlin family of Ca2+-dependent phospholipid-binding proteins. It is expressed in skeletal and cardiac muscles. DYSF gene is mapped to human chromosome 2p13. Anti-Dysferlin antibody detects endogenous levels of total dysferlin protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human Dysferlin.
Immunogen Range: 1981-2030
Zastosowanie
Anti-Dysferlin, antibody produced in rabbit has been used in western blotting.
Działania biochem./fizjol.
Dysferlin (DYSF) plays a key role in membrane repair, vesicle trafficking, and Ttubule structure. Lack of DYSF protein expression in skeletal muscles leads to dysferlinopathy. Mutations in the DYSF gene are associated with Miyoshi myopathy, limb-girdle muscular dystrophy type 2B (LGMD2B), and distal myopathy with anterior tibial onset (DMAT).
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)